Documenti fondamentali
478830
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromophenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H3NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
81-85 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc(N=C=O)c(Br)c1
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)