Documenti fondamentali
478334
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
57-61 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(N=C=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-2-3-7(9-5-11)8(4-6)10(12)13/h2-4H,1H3
RTXDHIPQKZLDJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-4-methyl-2-nitrobenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. The conformational analysis of 4-methyl-2-nitrophenyl isocyanate has been reported based on its vibrational spectral data and density functional theory (DFT) calculations.
Applicazioni
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate may be used in the preparation 4-methylphenyl analog of 2-[(2-nitrophenyl)amino]furanone.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of some novel 1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidenes.
Mack RA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(22), 6158-6162 (1993)
Vibration and DFT analysis of 2-methyl-3-nitrophenyl isocyanate and 4-methyl-2-nitrophenyl isocyanate.
Tonannavar J, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 95, 120-127 (2012)