Documenti fondamentali
478113
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H2(F)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
43-47 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cc(Br)c(N=C=O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H2Br2FNO/c8-5-1-4(10)2-6(9)7(5)11-3-12/h1-2H
NYPBOWHIPOBXBA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)