Key Documents
47804
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(3-CN)-OH
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-3-cyano-D-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H20N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impurezze
~15% 2-propanol
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H](Cc1cccc(c1)C#N)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H20N2O4/c26-14-17-7-5-6-16(12-17)13-23(24(28)29)27-25(30)31-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,22-23H,13,15H2,(H,27,30)(H,28,29)/t23-/m1/s1
CVLOUTPKZUJTGV-HSZRJFAPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)