Documenti fondamentali
477699
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-alt-maleic anhydride), partial methyl ester
average Mw ~350,000
Sinonimo/i:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
PM
average Mw ~350,000
Temp. transizione
Tg 240-250 °C
Densità
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H8.C5H6O4.C4H2O3/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-9-5(8)3-2-4(6)7;5-3-1-2-4(6)7-3/h2-7H,1H2;2-3H,1H3,(H,6,7);1-2H/b;3-2-;
KTCBAPXXHQDEER-PMOSZIESSA-N
Risultati analitici
Contains 10-15% monomethyl ester.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)