Documenti fondamentali
477478
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-4-Oxomyrtenyl pivalate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +176°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
40-44 °C (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)