Documenti fondamentali
47738
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-L-valinol
≥97.0%
Sinonimo/i:
(S)-2-(Fmoc-amino)-3-methyl-1-butanol, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.40
Beilstein:
7041232
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Attività ottica
[α]20/D −20±1°, c = 1% in chloroform
Punto di fusione
129-133 °C (lit.)
129-133 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H23NO3/c1-13(2)19(11-22)21-20(23)24-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19,22H,11-12H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-/m1/s1
MYMGENAMKAPEMT-LJQANCHMSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)