Documenti fondamentali
477206
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Glycidyl heptyl ether
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +8.6°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
70-71 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCOC[C@H]1CO1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)