Documenti fondamentali
477176
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxytetradecane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H28O
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]25/D +9°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)