Key Documents
476048
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-D-alanine
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D −26°, c = 4 in 1 M HCl
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(C[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C13H17NO5/c1-8(15)14-10(13(16)17)6-9-4-5-11(18-2)12(7-9)19-3/h4-5,7,10H,6H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t10-/m1/s1
CDJLVVKXGZXTPW-SNVBAGLBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)