Documenti fondamentali
475963
Sigma-Aldrich
2-Ethylphenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5C6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.62 (lit.)
P. ebollizione
249-253 °C (lit.)
Densità
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C9H9NS/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
OVAFDUCMHLFDIG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yu-Chun Chiu et al.
Food chemistry, 299, 125099-125099 (2019-07-13)
Applying methyl jasmonate can mimic the defense response to insect damage in broccoli and enhances the production of glucosinolates, especially inducible indolyl GS-neoglucobrassicin. Previous studies have suggested that glucosinolates and their hydrolysis products are anti-carcinogenic. Therefore, MeJA treatment may increase