Documenti fondamentali
475661
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane benzoate diacrylate
About This Item
Formula condensata:
(H2C=CHCO2CH2)2C(C2H5)CH2O2CC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
contiene
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
Densità
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)c1ccccc1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)