Documenti
475548
Sigma-Aldrich
(2S-cis)-(+)-2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +112°, c = 0.5 in methanol
Punto di fusione
203-206 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2O
InChI
1S/C16H15NO3S/c1-20-11-8-6-10(7-9-11)15-14(18)16(19)17-12-4-2-3-5-13(12)21-15/h2-9,14-15,18H,1H3,(H,17,19)/t14-,15+/m1/s1
LHBHZALHFIQJGJ-CABCVRRESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3