Documenti fondamentali
475297
Sigma-Aldrich
3,4,6-Trimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone
97%
Sinonimo/i:
3,4,6-Trimethoxyphthalide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
149-152 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC1OC(=O)c2cc(OC)cc(OC)c12
InChI
1S/C11H12O5/c1-13-6-4-7-9(8(5-6)14-2)11(15-3)16-10(7)12/h4-5,11H,1-3H3
JNVLFUCEKYADLU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,4,6-Trimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone is also referred to as 3,4,6-trimethoxyphthalide.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)