Key Documents
475211
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) dichloride
97%
Sinonimo/i:
Bis(cyclopentadienyl)tungsten dichloride, Dichlorobis(cyclopentadienyl)tungsten, Tungstenocene dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10Cl2W
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: tungsten
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[W]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.W/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
GXMZHFAZTNJTEW-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)