Documenti fondamentali
47521
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Dod)-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-Nγ-(4,4′-dimethoxybenzhydryl)-L-asparagine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H32N2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
580.63
Beilstein:
5204238
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(NC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C34H32N2O7/c1-41-23-15-11-21(12-16-23)32(22-13-17-24(42-2)18-14-22)36-31(37)19-30(33(38)39)35-34(40)43-20-29-27-9-5-3-7-25(27)26-8-4-6-10-28(26)29/h3-18,29-30,32H,19-20H2,1-2H3,(H,35,40)(H,36,37)(H,38,39)/t30-/m0/s1
NUINEVHFMAGARJ-PMERELPUSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)