474940
5-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.646 (lit.)
P. eboll.
268-272 °C (lit.)
Densità
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(Cl)cc1N=C=S
InChI
1S/C8H6ClNS/c1-6-2-3-7(9)4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
VDBDGAPNWNWUSA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges