Documenti fondamentali
474622
Sigma-Aldrich
Tetrakis[1-[(4-tert-butylphenyl)sulfonyl]-(2R)-pyrrolidinecarboxylate]dirhodium(II)
Sinonimo/i:
Rh2(R-TBSP)4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C60H80N4O16Rh2S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
1447.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Attività ottica
[α]20/D +186°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC[C@@H]2C(=O)O[Rh]OC(=O)[C@H]3CCCN3S(=O)(=O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C.CC(C)(C)c5ccc(cc5)S(=O)(=O)N6CCC[C@@H]6C(=O)O[Rh]OC(=O)[C@H]7CCCN7S(=O)(=O)c8ccc(cc8)C(C)(C)C
InChI
1S/4C15H21NO4S.2Rh/c4*1-15(2,3)11-6-8-12(9-7-11)21(19,20)16-10-4-5-13(16)14(17)18;;/h4*6-9,13H,4-5,10H2,1-3H3,(H,17,18);;/q;;;;2*+2/p-4/t4*13-;;/m1111../s1
HVKPLPQGLBYKLH-RXGGZSSLSA-J
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)