Documenti fondamentali
474142
Sigma-Aldrich
[2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-Eicosafluoro-10-(trifluoromethyl)undecyl]oxirane
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H5F23O
Numero CAS:
Peso molecolare:
626.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
43-46 °C (lit.)
Densità
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)