Documenti fondamentali
47313
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Cha-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-3-cyclohexyl-D-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H27NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.48
Beilstein:
8234680
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yoichiro Yamada et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(1), 168-171 (2010-12-21)
High mobility group box1 (HMGB1) is a non-histone chromatin chromosomal protein playing an important role in chromatin architecture and transcriptional regulation. Recently, HMGB1 has been shown to be secreted into extracellular milieu in necrosis and apoptosis, and involved in inflammatory