Documenti
473073
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(−)-3-hydroxy-5-oxo-1-cyclopentene-1-heptanoate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −10.4°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 97% (HPLC)
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCC1=C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C13H20O4/c1-17-13(16)7-5-3-2-4-6-10-8-11(14)9-12(10)15/h8,11,14H,2-7,9H2,1H3/t11-/m1/s1
PQKUWAVOSCVDCT-LLVKDONJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3