Documenti fondamentali
473014
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2-Aza-5-thiabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NS · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
96%
Stringa SMILE
Cl.C1N[C@@H]2CS[C@H]1C2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)