Documenti fondamentali
472204
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
47 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densità
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(c1N=C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-6-3-1-2-5(8(10,11)12)7(6)13-4-14/h1-3H
BZWCKYVPHPOLDL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)