471186
2-Pentanone
spectrophotometric grade, ≥99%
Sinonimo/i:
Methyl propyl ketone
About This Item
Grado
spectrophotometric grade
Tensione di vapore
27 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
941 °F
Limite di esplosione
8.2 %
Impurezze
<0.050% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
P. ebollizione
101-105 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 370-400 nm Amax: 0.005
Stringa SMILE
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?