471178
Benzophenone-d10
99 atom % D
Sinonimo/i:
Di(phenyl-2,3,4,5,6)-methanone-d10
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Forma fisica
solid
P. eboll.
305 °C (lit.)
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
RWCCWEUUXYIKHB-LHNTUAQVSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup