Documenti fondamentali
469238
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl acetate
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H4F
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
P. ebollizione
197 °C (lit.)
Densità
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(F)cc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)