Documenti fondamentali
469084
Sigma-Aldrich
DAB-Am-32, Polypropylenimine dotriacontaamine Dendrimer, Generation 4.0
volume 5,054 Å3
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CH2N[(CH2)3N[(CH2)3N[(CH2)3N[(CH2)3NH2]2]2]2]2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
3513.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
PM
calculated mol wt 3,514
Volume
5,054 Å3
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
Viscosità
2.5 poise(50 °C)(lit.)
Temp. transizione
Tg −87 °C
Solubilità
methanol and water: soluble
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCN(CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCCN(CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN
Stato fisico
Contains 32 primary amino groups.
Note legali
DSM product
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)