Documenti fondamentali
467960
Sigma-Aldrich
3-Methylcinnamic acid, predominantly trans
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
115-118 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(\C=C\C(O)=O)c1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)