Documenti fondamentali
467502
Sigma-Aldrich
(4-Morpholinylmethyl)benzotriazole, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
104-107 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CN(CCO1)Cn2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H14N4O/c1-2-4-11-10(3-1)12-13-15(11)9-14-5-7-16-8-6-14/h1-4H,5-9H2
YZYQTUBWZGCDLR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)