Documenti fondamentali
467405
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-iodobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5C6H4I
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.595 (lit.)
P. ebollizione
64 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccccc1I
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)