Documenti fondamentali
467251
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isocyanatobenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
OCNC6H4CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stato:
solid
Saggio:
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
28-31 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H9NO3/c1-2-14-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-7-12/h3-6H,2H2,1H3
HXVGHXDQGUPUKY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)