Documenti fondamentali
465607
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylbenzotriazolemethanamine, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Impurezze
<25% N,N-Dimethyl-2H-benzotriazole-2-methanamine
Punto di fusione
98-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)CN(N=N1)C2=C1C=CC=C2.CN(C)CN3N=C4C=CC=CC4=N3
InChI
1S/2C9H12N4/c1-12(2)7-13-9-6-4-3-5-8(9)10-11-13;1-12(2)7-13-10-8-5-3-4-6-9(8)11-13/h2*3-6H,7H2,1-2H3
WSGGNMHGHKFSDZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Baylis-Hillman reaction
  • Cycloaddiion reactions
  • Aminoalkylation of cyclic and acyclic alkyl vinyl ethers
  • Thermolysis in aqueous formic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)