Documenti fondamentali
465550
Sigma-Aldrich
(3aR,4S,5R,6aS)-(−)-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)hexahydro-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H34O5Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]22/D −29°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
40-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@]12C[C@@H](OC3CCCCO3)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@]1([H])CC(=O)O2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)