Documenti
465275
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid
95%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
216-222 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C9H6BrFO2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
SVJGKQYKYNDYMU-DUXPYHPUSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3