464864
6,6′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
204-206 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1-c3c(O)ccc4cc(Br)ccc34
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-13-3-5-15-11(9-13)1-7-17(23)19(15)20-16-6-4-14(22)10-12(16)2-8-18(20)24/h1-10,23-24H
OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)