Documenti fondamentali
464104
Sigma-Aldrich
D-Galactal cyclic 3,4-carbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Attività ottica
[α]23/D −51°, c = 1.2 in chloroform
contiene
≤10% ethyl acetate as stabilizer
Punto di fusione
−34 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12
InChI
1S/C7H8O5/c8-3-5-6-4(1-2-10-5)11-7(9)12-6/h1-2,4-6,8H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
WFLPBXPPOHMBIT-HSUXUTPPSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)