Documenti fondamentali
463523
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylsilyl)allylamine
96%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2NHSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. ebollizione
106-109 °C (lit.)
Densità
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)NCC=C
InChI
1S/C6H15NSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3
FFJKAASRNUVNRT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)