Documenti fondamentali
462071
Sigma-Aldrich
Poly(hexamethylenevinylene), mixture of linear and cyclic forms
average Mw ~100,000
About This Item
Formula condensata:
[CH2(CH2)4CH2CH=CH]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Indice di fluidità
10 g/10 min (190°C/2.16kg)
PM
average Mw ~100,000
Composizione
cis, 20%
trans, 80%
cyclic material, 25%
Viscosità intrinseca
120 mL/g(lit.)
Temp. transizione
Tg −65 °C
Tm 58 °C (DSC, peak)
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CCCCCC#C
Applicazioni
Compatibilizer for EPDM and nitrile elastomers. Improves processing of rubber compounds.
Caratteristiche e vantaggi
Relatively low melt viscosity, undergoes vulcanization. ca. 27% crystalline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)