Documenti
461873
Sigma-Aldrich
(S,S)-DIPAMP
≥95%
Sinonimo/i:
(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenylphosphino)]ethane, (S,S)-1,2-Ethanediylbis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine]
About This Item
Formula condensata:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Punto di fusione
101-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m0/s1
QKZWXPLBVCKXNQ-ACHIHNKUSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3