Key Documents
461474
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-Methyl-1-(1-naphthyl)ethylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
C10H7CH(CH3)NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]24/D +89°, c = 4 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.605 (lit.)
P. eboll.
261 °C (lit.)
Densità
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN[C@H](C)c1cccc2ccccc12
Applicazioni
Ligand tested for the enantioselective conjugate addition to cyclic enones of scalemic lithium organo(amido) cuprates.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rossiter, B.E. et al.
Tetrahedron, 49, 965-965 (1993)