Key Documents
461016
Sigma-Aldrich
Indium(III) telluride
99.999% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
In2Te3
Numero CAS:
Peso molecolare:
612.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
coarse powder
Punto di fusione
667 °C (lit.)
Densità
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Te]=[In][Te][In]=[Te]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)