Key Documents
460737
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(2-methyl-2-morpholinopropionyl)-9-octylcarbazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H51N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
589.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
116-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCn1c2ccc(cc2c3cc(ccc13)C(=O)C(C)(C)N4CCOCC4)C(=O)C(C)(C)N5CCOCC5
Applicazioni
Photoinitiator
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)