Documenti fondamentali
460486
Sigma-Aldrich
Isooctyl tallate
technical grade
Sinonimo/i:
Isooctyl esters tall-oil fatty acids
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12162002
Grado
technical grade
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. eboll.
>316 °C (lit.)
Solubilità
hexane and toluene: soluble
water and propylene glycol: insoluble
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Applicazioni
Plasticizer
Proprietà fisiche
High oleic ester content
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)