Key Documents
460451
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl stearate
technical grade
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16CO2CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Grado
technical grade
P. eboll.
149 °C (lit.)
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
Solubilità
hexane and water: insoluble
toluene, ethanol and acetone: soluble
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Applicazioni
Plasticizer