Key Documents
460168
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) monooleate
average Mn ~460
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mn ~460
Indice di rifrazione
n20/D 1.465
P. eboll.
>260 °C (lit.)
Numero di acido
3 KOH/g
Indice di ossidrile
90 mg KOH/g
Indice di iodio
3
Solubilità
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
Densità
0.969 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
Applicazioni
Plasticizer, surfactant.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1