460095
Bis(2-butoxyethyl) phthalate
technical grade
About This Item
Grado
technical grade
Impurezze
10% polyalkyl substitution groups
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Solubilità
hexane, toluene, ethanol and acetone: soluble
water and propylene glycol: insoluble
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOCCCC
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)