Key Documents
459755
Sigma-Aldrich
Poly(trimellitic anhydride chloride-alt-benzidine) solution
20 wt. % in NMP/xylene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Costante dielettrica
3.8, 1 MHz (50% RH)
Concentrazione
20 wt. % in NMP/xylene
Indice di rifrazione
n20/D 1.528
P. eboll.
177 °C
Punto di fusione
494 °C (dec.)
Temp. transizione
Tg 300 °C
Densità
1.07 g/mL at 25 °C
Applicazioni
Buffer coating for discrete and integrated circuit devices.
Caratteristiche e vantaggi
Fully imidized polymer.
Self-priming coating with excellent adhesion to a variety of substrates, low ionic content, stable at room temperature.