Documenti
459267
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Cyclopentanediol
98%
Sinonimo/i:
(1S)-trans-1,2-Cyclopentanediol, (1S,2S)-trans-1,2-Cyclopentanediol
About This Item
Formula condensata:
C5H8(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Beilstein:
2496900
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +21.0°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
P. eboll.
136 °C/21.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H]1CCC[C@@H]1O
Applicazioni
C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Visita l’Archivio dei documenti
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Ho, O.C. et al.
Organometallics, 14, 2855-2855 (1995)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)
Burk, M.J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)