Documenti fondamentali
459054
Sigma-Aldrich
Polyisoprene-graft-maleic acid monomethyl ester
average Mw ~25,000
About This Item
Formula condensata:
(C5H8)x(C11H16O4)y
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
PM
average Mw ~25,000
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
Viscosità
26-40 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Applicazioni
Co-curable plasticizer. Adhesive additive.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)