Documenti fondamentali
458732
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(2-methyl-1H-inden-1-yl)silane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H24Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
92-99 °C (lit.)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)